Stampa…
2,4,5-Tribromotoluene
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-Methyl-2,4,5-tribromobenzene, 1,2,4-Tribromo-5-methylbenzene
OR30148-25G OR30148-5G
APOSOR30148-25GEA 85.8 EUR
APOSOR30148-25G APOSOR30148-5G
2,4,5-Tribromotoluene
2,4,5-Tribromotoluene
Formula: C₇H₅Br₃
Peso molecolare: 328,83 g/mol
Punto di fusione: 112…115 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00052984
CAS Number: 3278-88-4