Stampa…
4-Methoxyphenyl isothiocyanate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 4-Methoxyphenylisothiocyanate
OR30146-10G OR30146-25G
APOSOR30146-10GEA 72.7 EUR
APOSOR30146-10G APOSOR30146-25G
4-Methoxyphenyl isothiocyanate 97%
4-Methoxyphenyl isothiocyanate
Formula: C₈H₇NOS
Peso molecolare: 165,22 g/mol
Punto di ebollizione: 280…281 °C
Punto di fusione: 18 °C
Densità: 1,196 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011676
CAS Number: 2284-20-0
EINECS: 218-921-3
UN: 1760
ADR: 8,II