Methyl-4-chlorobenzoate
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
4-Chlorobenzoic acid emthyl ester, Methyl 4-chlorobenzoate
OR30145-100G
OR30145-500G
APOSOR30145-100GEA
69.8
EUR
APOSOR30145-100G
APOSOR30145-500G
Methyl-4-chlorobenzoate
Methyl-4-chlorobenzoate
Formula:
C₈H₇ClO₂ Peso molecolare: 170,6 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00000621 CAS Number: 1126-46-1 |