Stampa…
3,4-Dimethylbenzonitrile 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR30142-10G OR30142-25G
APOSOR30142-10GEA 68.4 EUR
APOSOR30142-10G APOSOR30142-25G
3,4-Dimethylbenzonitrile 98%
3,4-Dimethylbenzonitrile
Formula: C₉H₉N
Peso molecolare: 131,18 g/mol
Punto di ebollizione: 230…232 °C
Punto di fusione: 64…68 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00016380
CAS Number: 22884-95-3
EINECS: 245-293-8