Stampa…
5-Chloro-2-methoxybenzenesulphonyl chloride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR30141-25G OR30141-5G OR30141-100G
APOSOR30141-25GEA 139 EUR
APOSOR30141-25G APOSOR30141-5G APOSOR30141-100G
5-Chloro-2-methoxybenzenesulphonyl chloride 97%
5-Chloro-2-methoxybenzenesulphonyl chloride
Formula: C₇H₆Cl₂O₃S
Peso molecolare: 241,09 g/mol
Punto di fusione: 100…104 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00052959
CAS Number: 22952-32-5
UN: 3261
ADR: 8,II