Stampa…
Thiazole-5-boronic acid pinacol ester 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Thiazole-5-boronic Acid Pinacol Ester
OR301381-250MG OR301381-1G OR301381-5G
APOSOR301381-250MGEA 52.4 EUR
APOSOR301381-250MG APOSOR301381-1G APOSOR301381-5G
Thiazole-5-boronic acid pinacol ester 97%
Thiazole-5-boronic acid pinacol ester
Formula: C₉H₁₄BNO₂S
Peso molecolare: 211,09 g/mol
Punto di fusione: 98 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD10697440
CAS Number: 1086111-09-2