Benzyl(4-oxocyclohexyl)carbamate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR301374-100G
OR301374-25G
OR301374-5G
APOSOR301374-100GEA
333
EUR
APOSOR301374-100G
APOSOR301374-25G
APOSOR301374-5G
Benzyl(4-oxocyclohexyl)carbamate 97%
Benzyl(4-oxocyclohexyl)carbamate
Formula:
C₁₄H₁₇NO₃ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD06658393 CAS Number: 16801-63-1 |