Stampa…
Methyl-2-(bromomethyl)benzoate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Methyl 2-bromomethylbenzoate
OR301372-10G OR301372-25G
APOSOR301372-10GEA 101 EUR
APOSOR301372-10G APOSOR301372-25G
Methyl-2-(bromomethyl)benzoate
Methyl-2-(bromomethyl)benzoate
Formula: C₉H₉BrO₂
Peso molecolare: 229,0706 g/mol
Punto di fusione: 32…33 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03425900
CAS Number: 2417-73-4