Stampa…
3,3-Bis(bromomethyl)oxetane
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2,2-Bis(bromomethyl)-1,3-epoxypropane
OR301352-1G OR301352-5G
APOSOR301352-1GEA 49.5 EUR
APOSOR301352-1G APOSOR301352-5G
3,3-Bis(bromomethyl)oxetane
3,3-Bis(bromomethyl)oxetane
Formula: C₅H₈Br₂O
Peso molecolare: 243,93 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00269694
CAS Number: 2402-83-7