Stampa…
3-Methyloxetane-3-carboxylic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Methyl-3-oxetanecarboxylic acid
OR301351-5G OR301351-25G OR301351-1G
APOSOR301351-5GEA 126 EUR
APOSOR301351-5G APOSOR301351-25G APOSOR301351-1G
3-Methyloxetane-3-carboxylic acid 98%
3-Methyloxetane-3-carboxylic acid
Formula: C₅H₈O₃
Peso molecolare: 116,116 g/mol
Punto di fusione: 58…63 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD09842435
CAS Number: 28562-68-7