Stampa…
Methyl-3-amino-4-methoxybenzoate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Methyl 3-amino-4-methoxybenzoate, 3-Amino-4-methoxybenzoic acid methyl ester
OR30135-25G OR30135-5G
APOSOR30135-25GEA 82.9 EUR
APOSOR30135-25G APOSOR30135-5G
Methyl-3-amino-4-methoxybenzoate 97%
Methyl-3-amino-4-methoxybenzoate
Formula: C₉H₁₁NO₃
Peso molecolare: 181,19 g/mol
Punto di fusione: 82…87 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00017196
CAS Number: 24812-90-6