Stampa…
tert-Butyl-3-hydroxycyclobutylcarbamate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR301347-1G OR301347-250MG
APOSOR301347-1GEA 29 EUR
APOSOR301347-1G APOSOR301347-250MG
tert-Butyl-3-hydroxycyclobutylcarbamate
tert-Butyl-3-hydroxycyclobutylcarbamate
Formula: C₉H₁₇NO₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11501030
CAS Number: 154748-63-7