Stampa…
1-Oxa-7-azaspiro[3.5]nonane hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-Oxa-7-azaspiro[3.5]nonane
OR301345-1G OR301345-250MG
APOSOR301345-1GEA 461 EUR
APOSOR301345-1G APOSOR301345-250MG
1-Oxa-7-azaspiro[3.5]nonane hydrochloride
1-Oxa-7-azaspiro[3.5]nonane hydrochloride
Formula: C₇H₁₄ClNO
Peso molecolare: 163,65 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28139317
CAS Number: 38674-21-4