Stampa…
2-Oxa-6-azaspiro[3.4]octane 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR301342-1G OR301342-250MG
APOSOR301342-1GEA 757 EUR
APOSOR301342-1G APOSOR301342-250MG
2-Oxa-6-azaspiro[3.4]octane 95%
2-Oxa-6-azaspiro[3.4]octane
Formula: C₆H₁₁NO
Punto di ebollizione: 187 °C
Densità: 1,08 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 63 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD14586455
CAS Number: 220290-68-6