Stampa…
Methyl-2-thiophenecarboxylate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR30134-1G OR30134-25G OR30134-5G
APOSOR30134-1GEA 50.9 EUR
APOSOR30134-1G APOSOR30134-25G APOSOR30134-5G
Methyl-2-thiophenecarboxylate 98%
Methyl-2-thiophenecarboxylate
Formula: C₆H₆O₂S
Punto di ebollizione: 94…96 °C/14mmHg
Densità: 1,23 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00016895
CAS Number: 5380-42-7
EINECS: 226-371-0