Stampa…
Imidazo[1,5-a]pyridine-8-carboxylic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR301331-100MG OR301331-1G OR301331-250MG
APOSOR301331-100MGEA 299 EUR
APOSOR301331-100MG APOSOR301331-1G APOSOR301331-250MG
Imidazo[1,5-a]pyridine-8-carboxylic acid 98%
Imidazo[1,5-a]pyridine-8-carboxylic acid
Formula: C₈H₆N₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11870762
CAS Number: 697739-13-2