Stampa…
5,6-Dichloro-2,3-dihydro-1H-inden-1-one 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR301317-1G OR301317-5G
APOSOR301317-1GEA 24.4 EUR
APOSOR301317-1G APOSOR301317-5G
5,6-Dichloro-2,3-dihydro-1H-inden-1-one 98%
5,6-Dichloro-2,3-dihydro-1H-inden-1-one
Formula: C₉H₆Cl₂O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09032944
CAS Number: 68755-31-7