Stampa…
7-Hydroxy-1-indanone
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR301315-1G OR301315-5G
APOSOR301315-1GEA 23 EUR
APOSOR301315-1G APOSOR301315-5G
7-Hydroxy-1-indanone
7-Hydroxy-1-indanone
Formula: C₉H₈O₂
Punto di ebollizione: 131 °C/9,5mmHg
Punto di fusione: 109…113 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD01548387
CAS Number: 6968-35-0