Stampa…
(3-Chloropyrazin-2-yl)methanamine hydrochloride 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR301313-1G OR301313-5G
APOSOR301313-1GEA 144 EUR
APOSOR301313-1G APOSOR301313-5G
(3-Chloropyrazin-2-yl)methanamine hydrochloride 96%
(3-Chloropyrazin-2-yl)methanamine hydrochloride
Formula: C₅H₇Cl₂N₃
Peso molecolare: 180,0352 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09910171
CAS Number: 939412-86-9