Stampa…
2,6-Dichloro-4-iodopyridine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR301306-100G OR301306-25G OR301306-5G
APOSOR301306-100GEA 248 EUR
APOSOR301306-100G APOSOR301306-25G APOSOR301306-5G
2,6-Dichloro-4-iodopyridine 98%
2,6-Dichloro-4-iodopyridine
Formula: C₅H₂CI₂IN
Peso molecolare: 273.89 g/mol
Punto di fusione: 161…165 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07368400
CAS Number: 98027-84-0