Stampa…
2,6-Dimethylbenzonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR30130-25G OR30130-5G
APOSOR30130-25GEA 24.8 EUR
APOSOR30130-25G APOSOR30130-5G
2,6-Dimethylbenzonitrile
2,6-Dimethylbenzonitrile
Formula: C₉H₉N
Peso molecolare: 131,18 g/mol
Punto di fusione: 88…92 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00037166
CAS Number: 6575-13-9
EINECS: 229-503-5