Stampa…
(S)-(+)-2-Amino-1-phenylethanol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR3013-1G OR3013-5G
APOSOR3013-1GEA 37.9 EUR
APOSOR3013-1G APOSOR3013-5G
(S)-(+)-2-Amino-1-phenylethanol 98%
(S)-(+)-2-Amino-1-phenylethanol
Formula: C₈H₁₁NO
Peso molecolare: 137,182 g/mol
Punto di ebollizione: 160 °C/17mmHg
Punto di fusione: 57…63 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00239405
CAS Number: 56613-81-1
UN: 3259
ADR: 8,III