Stampa…
4-Chloro-3-iodopyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR301298-1G OR301298-5G
APOSOR301298-1GEA 68.4 EUR
APOSOR301298-1G APOSOR301298-5G
4-Chloro-3-iodopyridine
4-Chloro-3-iodopyridine
Formula: C₅H₃ClIN
Peso molecolare: 239,4415 g/mol
Punto di fusione: 71…81 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00234024
CAS Number: 89167-34-0
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III