Stampa…
4-Methyl-5-nitro-1H-indole
Fornitore: Apollo Scientific
OR301286-1G OR301286-250MG
APOSOR301286-1GEA 136 EUR
APOSOR301286-1G APOSOR301286-250MG
4-Methyl-5-nitro-1H-indole
4-Methyl-5-nitro-1H-indole
Formula: C₉H₈N₂O₂
Peso molecolare: 176,1720 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11035915
CAS Number: 165250-69-1