Stampa…
Methyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-5-carboxylate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Methyl 1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-5-carboxylate
OR301280-10G OR301280-1G OR301280-5G
APOSOR301280-10GEA 339 EUR
APOSOR301280-10G APOSOR301280-1G APOSOR301280-5G
Methyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-5-carboxylate 95%
Methyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-5-carboxylate
Formula: C₉H₈N₂O₂
Peso molecolare: 176,1700 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08457785
CAS Number: 849067-96-5