Stampa…
4-Chloro-2-iodoanisole
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 4-chloro-2-iodo-1-methoxybenzene
OR30128-100G OR30128-25G
APOSOR30128-100GEA 194 EUR
APOSOR30128-100G APOSOR30128-25G
4-Chloro-2-iodoanisole
4-Chloro-2-iodoanisole
Formula: C₇H₆ClIO
Peso molecolare: 268,48 g/mol
Punto di ebollizione: 133…135 °C/15mmHg
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00052858
CAS Number: 52807-27-9