Stampa…
6-Chloro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 6-Chloro-7-azaindole
OR301275-25G OR301275-5G
APOSOR301275-25GEA 287 EUR
APOSOR301275-25G APOSOR301275-5G
6-Chloro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
6-Chloro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Formula: C₇H₅ClN₂
Peso molecolare: 152,58 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06659666
CAS Number: 55052-27-2