Stampa…
4-Bromo-3-iodo-7-azaindole 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Bromo-3-iodo-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
OR301273-1G OR301273-250MG OR301273-5G
APOSOR301273-1GEA 132 EUR
APOSOR301273-1G APOSOR301273-250MG APOSOR301273-5G
4-Bromo-3-iodo-7-azaindole 95+%
4-Bromo-3-iodo-7-azaindole
Formula: C₇H₄BrIN₂
Peso molecolare: 322,9300 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09880123
CAS Number: 1000340-34-0