Stampa…
5-Bromo-3-iodo-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 5-Bromo-3-iodo-7-azaindole
OR301271-1G OR301271-5G
APOSOR301271-1GEA 19 EUR
APOSOR301271-1G APOSOR301271-5G
5-Bromo-3-iodo-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine 95%
5-Bromo-3-iodo-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Formula: C₇H₄BrIN₂
Peso molecolare: 322,93 g/mol
Punto di fusione: 234…239 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07779519
CAS Number: 757978-18-0