Stampa…
5-Bromo-4-chloro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR301270-1G OR301270-5G
APOSOR301270-1GEA 24.4 EUR
APOSOR301270-1G APOSOR301270-5G
5-Bromo-4-chloro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine 95%
5-Bromo-4-chloro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Formula: C₇H₄BrClN₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11046240
CAS Number: 876343-82-7