Stampa…
4-Nitro-7-azaindole 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR301264-1G OR301264-5G
APOSOR301264-1GEA 70.1 EUR
APOSOR301264-1G APOSOR301264-5G
4-Nitro-7-azaindole 98%
4-Nitro-7-azaindole
Formula: C₇H₅N₃O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07778365
CAS Number: 83683-82-3