Stampa…
6-Bromo-1H-pyrrolo[3,2-b]pyridine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR301260-100G OR301260-25G OR301260-5G
APOSOR301260-100GEA 619 EUR
APOSOR301260-100G APOSOR301260-25G APOSOR301260-5G
6-Bromo-1H-pyrrolo[3,2-b]pyridine 97%
6-Bromo-1H-pyrrolo[3,2-b]pyridine
Formula: C₇H₅BrN₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09266227
CAS Number: 944937-53-5