Stampa…
6-Chloro-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR301258-1G OR301258-5G
APOSOR301258-1GEA 0 EUR
APOSOR301258-1G APOSOR301258-5G
6-Chloro-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine 97%
6-Chloro-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine
Formula: C₇H₅ClN₂
Punto di fusione: 190…191 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08690133
CAS Number: 74976-31-1