Stampa…
6-Hydroxypyridazine-3-carboxylic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR301257-10G OR301257-25G
APOSOR301257-10GEA 78.6 EUR
APOSOR301257-10G APOSOR301257-25G
6-Hydroxypyridazine-3-carboxylic acid 98%
6-Hydroxypyridazine-3-carboxylic acid
Formula: C₅H₄N₂O₃
Peso molecolare: 140,1000 g/mol
Punto di fusione: 246…247 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00052805
CAS Number: 37972-69-3