Stampa…
2-(2-Bromophenyl)oxazole 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR301256-1G OR301256-250MG
APOSOR301256-1GEA 234 EUR
APOSOR301256-1G APOSOR301256-250MG
2-(2-Bromophenyl)oxazole 95%
2-(2-Bromophenyl)oxazole
Formula: C₉H₆BrNO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08234434
CAS Number: 92346-48-0