Stampa…
6-Chloropyrazin-2-ol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR301254-1G OR301254-5G
APOSOR301254-1GEA 71.3 EUR
APOSOR301254-1G APOSOR301254-5G
6-Chloropyrazin-2-ol 98%
6-Chloropyrazin-2-ol
Formula: C₄H₃ClN₂O
Peso molecolare: 130,5300 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00204104
CAS Number: 4925-61-5