Stampa…
6-Chloro-2-methylpyrimidin-4-amine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR301253-100G OR301253-25G OR301253-5G
APOSOR301253-100GEA 271 EUR
APOSOR301253-100G APOSOR301253-25G APOSOR301253-5G
6-Chloro-2-methylpyrimidin-4-amine 97%
6-Chloro-2-methylpyrimidin-4-amine
Formula: C₅H₆ClN₃
Punto di fusione: 189…191 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD07782029
CAS Number: 1749-68-4