Stampa…
4-Hydroxy-6-methylpyrimidine 97+%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 6-Methylpyrimidin-4-ol
OR301252-25G OR301252-5G OR301252-100G
APOSOR301252-25GEA 539 EUR
APOSOR301252-25G APOSOR301252-5G APOSOR301252-100G
4-Hydroxy-6-methylpyrimidine 97+%
4-Hydroxy-6-methylpyrimidine
Formula: C₅H₆N₂O
Peso molecolare: 110,116 g/mol
Punto di fusione: 145…150 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00053575
CAS Number: 3524-87-6