Stampa…
2-Amino-4-bromothiazole 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Bromo-1,3-thiazol-2-amine
OR301249-1G OR301249-5G
APOSOR301249-1GEA 85.8 EUR
APOSOR301249-1G APOSOR301249-5G
2-Amino-4-bromothiazole 98%
2-Amino-4-bromothiazole
Formula: C₃H₃BrN₂S
Peso molecolare: 179,0383 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD06804547
CAS Number: 502145-18-8