Stampa…
2-Amino-3-methylpyrazine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR301244-1G OR301244-5G
APOSOR301244-1GEA 24.4 EUR
APOSOR301244-1G APOSOR301244-5G
2-Amino-3-methylpyrazine 97%
2-Amino-3-methylpyrazine
Formula: C₅H₇N₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08705770
CAS Number: 19838-08-5