Stampa…
2-Amino-5-bromo-3-pyridinol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Amino-5-bromo-3-hydroxypyridine
OR301243-25G OR301243-5G OR301243-100G
APOSOR301243-25GEA 221 EUR
APOSOR301243-25G APOSOR301243-5G APOSOR301243-100G
2-Amino-5-bromo-3-pyridinol 98%
2-Amino-5-bromo-3-pyridinol
Formula: C₅H₅BrN₂O
Peso molecolare: 189,01 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09744143
CAS Number: 39903-01-0
EINECS: 689-734-6