Stampa…
(2-Chloropyridin-4-yl)methanamine hydrochloride 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR301242-1G OR301242-100MG OR301242-250MG
APOSOR301242-1GEA 161 EUR
APOSOR301242-1G APOSOR301242-100MG APOSOR301242-250MG
(2-Chloropyridin-4-yl)methanamine hydrochloride 95+%
(2-Chloropyridin-4-yl)methanamine hydrochloride
Formula: C₆H₈Cl₂N₂
Peso molecolare: 179,05 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD21362508
CAS Number: 916210-98-5