Stampa…
2-Amino-4-bromopyrimidine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Bromopyrimidin-2-amine
OR301239-1G OR301239-5G
APOSOR301239-1GEA 85.8 EUR
APOSOR301239-1G APOSOR301239-5G
2-Amino-4-bromopyrimidine
2-Amino-4-bromopyrimidine
Formula: C₄H₄BrN₃
Peso molecolare: 174,00 g/mol
Punto di fusione: >300 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09999168
CAS Number: 343926-69-2