Stampa…
4-Chloro-1H-pyrazolo[4,3-c]pyridine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR301234-10G OR301234-25G OR301234-5G
APOSOR301234-10GEA 80 EUR
APOSOR301234-10G APOSOR301234-25G APOSOR301234-5G
4-Chloro-1H-pyrazolo[4,3-c]pyridine 98%
4-Chloro-1H-pyrazolo[4,3-c]pyridine
Formula: C₆H₄ClN₃
Peso molecolare: 153,5691 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11870058
CAS Number: 871836-51-0