Stampa…
2-(Chloromethyl)oxazole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR301217-1G OR301217-250MG
APOSOR301217-1GEA 261 EUR
APOSOR301217-1G APOSOR301217-250MG
2-(Chloromethyl)oxazole
2-(Chloromethyl)oxazole
Formula: C₄H₄ClNO
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD04114926
CAS Number: 185246-17-7