Stampa…
(2-Methoxy-3-pyridinyl)methanol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: (2-Methoxypyridin-3-yl)methanol
OR301212-10G OR301212-25G OR301212-5G
APOSOR301212-10GEA 120 EUR
APOSOR301212-10G APOSOR301212-25G APOSOR301212-5G
(2-Methoxy-3-pyridinyl)methanol 97%
(2-Methoxy-3-pyridinyl)methanol
Formula: C₇H₉NO₂
Peso molecolare: 139,16 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09880283
CAS Number: 112197-16-7