Stampa…
5-Hydroxynicotinonitrile 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR301211-1G OR301211-250MG OR301211-5G
APOSOR301211-1GEA 141 EUR
APOSOR301211-1G APOSOR301211-250MG APOSOR301211-5G
5-Hydroxynicotinonitrile 97%
5-Hydroxynicotinonitrile
Formula: C6H4N2O
Peso molecolare: 120,11 g/mol
Punto di fusione: 213…217 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11044307
CAS Number: 152803-24-2
UN: 3439
ADR: 6.1,III