Stampa…
1-Methylpiperazin-2-one 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR301209-1G OR301209-5G OR301209-250MG
APOSOR301209-1GEA 65.5 EUR
APOSOR301209-1G APOSOR301209-5G APOSOR301209-250MG
1-Methylpiperazin-2-one 95%
1-Methylpiperazin-2-one
Formula: C₅H₁₀N₂O
Peso molecolare: 114,1457 g/mol
Punto di ebollizione: 134…137 °C/0,5mmHg
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00102572
CAS Number: 59702-07-7