Stampa…
1-Amino-2-methylpropan-2-ol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 1-Amino-2-methyl-2-propanol, 1,1-Dimethylethanolamine
OR301207-25G OR301207-5G
APOSOR301207-25GEA 221 EUR
APOSOR301207-25G APOSOR301207-5G
1-Amino-2-methylpropan-2-ol 98%
1-Amino-2-methylpropan-2-ol
Formula: C₄H₁₁NO
Peso molecolare: 89,1362 g/mol
Punto di fusione: 151 °C
Densità: 0,94 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01697283
CAS Number: 2854-16-2
UN: 2735
ADR: 8,III