Stampa…
(2-Methoxypyridin-4-yl)methanol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Methoxy-4-pyridinemethanol
OR301205-10G OR301205-1G OR301205-5G
APOSOR301205-10GEA 323 EUR
APOSOR301205-10G APOSOR301205-1G APOSOR301205-5G
(2-Methoxypyridin-4-yl)methanol 98%
(2-Methoxypyridin-4-yl)methanol
Formula: C₇H₉NO₂
Peso molecolare: 139,1519 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00859298
CAS Number: 123148-66-3